Drukuj
Wyszukano: Pudełka na szkiełka mikroskopowe
36  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Flip-top trays designed for the safe storage of up to 20 microscope slides. With or without lid.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Tacki na szkiełka mieszczą 20 lub 30 standardowych szkiełek mikroskopowych (76×26 mm).
Numer katalogowy: (631-1064)
Producent: VWR Collection
Opis: Slide cabinet for long-term storage.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Q Path® Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cytocentrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gyn...
Numer katalogowy: (631-1049)
Producent: VWR Collection
Opis: Metalowe organizery są odpowiednie do przechowywania szkiełek mikroskopowych 50×50 mm lub 80×57 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrzymałe organizery pozwalają na archiwizację dużej ilości szkiełek mikroskopowych.
Producent: VWR Collection
Opis: Solidny uchwyt na szkiełka mikroskopowe przeznaczony do suszenia i czyszczenia.
Numer katalogowy: (631-0823)
Producent: VWR Collection
Opis: Cardboard microscope slide holders offer instant reference and fast, fingertip retrieval.
j.m.: 1 * 12 SZT
Producent: Simport Scientific
Opis: This rugged tray used as a drain rack can hold up to 200 microscope slides in 100 individually numbered slots. All slides are stored upright for easie...
Producent: Simport Scientific
Opis: The SlideFolder is manufactured from heat-resistant, injection moulded plastic and can hold up to 20 standard microscope slides.
Numer katalogowy: (720-0487)
Producent: Simport Scientific
Opis: This drawer is made from heat resistant injection moulded plastic.
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (631-0835)
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Slide dispenser, Szary, Ilość szkiełek: 72
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MARI6001313)
Producent: MARIENFELD
Opis: Preparation pasteboards with cover, Naturalny, Karton, Ilość szkiełek: 24
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (LEIH3808587E)
Producent: LEICA HISTOLOGY
Opis: This drawer cabinet includes eight drawers and can be stacked for comfortable use.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MARI6001000)
Producent: MARIENFELD
Opis: Preparation pasteboards with cover and recessed grips.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (630-2771)
Producent: MARIENFELD
Opis: Preparation table for 20 microscopy slides. Thanks to its recessed grips the slides can be easily taken out.
j.m.: 1 * 20 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom