  • Kryteria
    • Na stanie (42)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
pudeko-na-szkieka
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/00/18989800.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Pudełka na szkiełka na 25 lub 100 standardowych szkiełek
Numer katalogowy: (631-1527)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Trwałe i ustawiane piętrowo pudełko do bezpiecznego przechowywania i transportu szkiełek.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Pudełka na szkiełka z pokrywą, Cork lined, VWR®, Niebieski, Plastik, Ilość szkiełek: 50, Szer.xGłęb.xWys.: 208×175×34 mm
Numer katalogowy: (631-9113)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Dwuczęściowe pudełko do 100 szkiełek.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   These slides boxes feature multiple labeling area and an index card can be used as the lid is transparent.
Numer katalogowy: (631-1066)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Pudełko na szkiełka może być stosowany w cytologii i histologii.
UOM:  1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (631-1079)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Pudełko na pięć szkiełek zapobiegające pękaniu lub sklejaniu szkiełek. Może być używane do rozmazów cytologicznych.
UOM:  1 * 500 SZT
Numer katalogowy: (631-1143)
Producent:  VWR Collection
Opis:   This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Następny