Drukuj
Chlorek guanidynium ≥98%, Technical Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Chlorowodorek guanidynyChlorek guanidyny
0118-500GEA 296 PLN
0118-500G 0118-1KG 0118-5KG
Chlorek guanidynium ≥98%, Technical Grade
Chlorek guanidynium
Suited for purification of nucleic acids or polypeptides from cell sources and inhibition of both RNase and protease activity.
Formuła: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013026
Numer CAS: 50-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-002-3
Klasyfikacja Merck : 13,04578
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium Chloride ≤0.5%
Ash ≤0.4%
Moisture (KF) ≤0.3%
Purity ≥98%