Drukuj
Acetonitryl ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek metyluNitryl kwasu octowego
K981-1LEA 2300 PLN
K981-1L K981-4L
Acetonitryl ≥99.5% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Acetonitryl
  • High purity, functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry.
  • Low UV absorbing and low particulate count to reduce background.
Formuła: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@220nm <2
Abs.@254nm <0.5
Assay >99.5 %
Liquid Chromatography Suitability Pass
Residue After Evaporation <0.005 %
Titrable Acid <8 meq/g
Titrable Base <0.6 meq/g
Water (KF) <0.3 %