Roztwór wzorcowy ceru, 1000 mg/L Ce w 5% kwasie azotowym (from Ce) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
30520.AEEA
348
PLN
30520.AE
30520.AP
Roztwór wzorcowy ceru, 1000 mg/L Ce w 5% kwasie azotowym (from Ce) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Cerium Standards