Drukuj
Roztwór wzorcowy molibdenu, 1000 mg/L Mo w 5% kwasie azotowym z śladową zawartością kwasu fluorowodorowego (from Mo) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35764.APEA 705 PLN
35764.AP 35764.AE
Roztwór wzorcowy molibdenu, 1000 mg/L Mo w 5% kwasie azotowym z śladową zawartością kwasu fluorowodorowego (from Mo) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Molybdenum Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certyfikaty: Traceable to NIST