Drukuj
Roztwór wzorcowy niobu, 10000 mg/L Nb w 2% kwasie fluorowodorowym (from NbCl₅) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14396.APEA 2720 PLN
14396.AP 14396.AE 14396.AD
Roztwór wzorcowy niobu, 10000 mg/L Nb w 2% kwasie fluorowodorowym (from NbCl₅) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Niobium Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certyfikaty: Traceable to NIST