Drukuj
Wyszukano: Roztwory elektrolityczne
31  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (662-1784)
Producent: VWR Collection
Opis: Refill solution 3,5 mol/l KCl, VWR®
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS
Producent: VWR Chemicals
Opis: Roztwór 3M KCI może być również stosowany jako roztwór do przechowywania elektrody.
Numer katalogowy: (662-1116)
Producent: VWR Collection
Opis: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
j.m.: 1 * 114 mL
MSDS
Numer katalogowy: (HACH2841700)
Producent: Hach
Opis: Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
j.m.: 1 * 28 mL
Producent: Hach
Opis: Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Producent: Hach
Opis: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Producent: Hach
Opis: Shelf life: 48 months from production date.
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Producent: Hach
Opis: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Producent: Hach
Opis: Chloride ionic strength adjustor (ISA) buffer powder pillows
Numer katalogowy: (HACH2965026)
Producent: Hach
Opis: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
j.m.: 1 * 59 mL
Producent: Hach
Opis: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
Numer katalogowy: (HACH2824349)
Producent: Hach
Opis: Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (HACH28564026)
Producent: Hach
Opis: Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
j.m.: 1 * 59 mL
Producent: Mettler - Toledo
Opis: FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Numer katalogowy: (METT51340036)
Producent: Mettler - Toledo
Opis: Electrolyte for gas-sensing ammonia electrode.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom