Drukuj
Wyszukano: Roztwory do przechowywania elektrod
16  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: For full information concerning health and safety data please see the website.
Numer katalogowy: (ORIO951213)
Producent: Thermo Orion
Opis: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACHC20C370)
Producent: Hach
Opis: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
j.m.: 1 * 250 mL
Numer katalogowy: (662-9223)
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Numer katalogowy: (HACH2965349)
Producent: Hach
Opis: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACHS16M002)
Producent: Hach
Opis: This extra strong electrode cleaning solution is ideal for use when stronger cleaning agents are required, for example when the solutions contain prot...
j.m.: 1 * 250 mL
Producent: Mettler - Toledo
Opis: Reactivation solution for regeneration of glass electrodes, treatment time about 1 min., 25 ml
Numer katalogowy: (HACH2657364)
Producent: Hach
Opis: pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
j.m.: 1 * 20 SZT
Numer katalogowy: (HACHS16M001)
Producent: Hach
Opis: Mild cleaning solution for electrodes. Ideal for use after measurements in aqueous solutions.
j.m.: 1 * 250 mL
Numer katalogowy: (705-1031)
Producent: Hach
Opis: Electrode cleaning solution, for cleaning all pH, ORP and sodium ion selective eletrodes, 500 ml bottle
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (705-1030)
Producent: Hach
Opis: Potassium chloride (KCl) 3 M
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (HACH2541249)
Producent: Hach
Opis: For storage of ammonia ion selective electrodes.
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (662-1548)
Producent: Thermo Orion
Opis: Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
j.m.: 1 * 475 mL
MSDS
Producent: Thermo Orion
Opis: Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Producent: Thermo Orion
Opis: Reconditioning solution for sodium electrode
Numer katalogowy: (HAMI238290)
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: A two-part cleaning solution for all glass membrane pH sensors. pH Cleaning solution A contains sodium hydroxide (<3%), pH cleaning solution B con...
j.m.: 1 * 1 SET
MSDS
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom