Drukuj
VWR® INCU-Line® IL 53 i IL 115, inkubatory
Dostawca: VWR
VWR®
390-0350EA 6240 PLN
390-0350 390-0353
VWR® INCU-Line® IL 53 i IL 115, inkubatory
Inkubatory Inkubatory standardowe
Inkubatory z naturalnym obiegiem powietrza dla wszystkich standardowych zastosowań inkubacyjnych. Jednostki mają komorę ze stali nierdzewnej z przeszklonymi drzwiczkami.
  • Sterowanie mikroprocesorowe z dużym cyfrowym wyświetlaczem temperatury
  • Ustawienie temperatury w krokach co 0,1 ° C
  • Wbudowany zegar od 0 do 999 min lub 0-99,9 h lub tryb ciągły
  • Kanał wylotowy z tyłu urządzenia z ręcznie regulowanym suwakiem
  • Niezależne, regulowane zabezpieczenie termiczne klasy 3.1 z alarmem wizualnym, zgodnie z DIN 12880
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma chromowanymi półkami