Drukuj
Wyszukano: Wzorce do redox/ORP
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Avantor offers a wide range of REDOX (ORP) standards, which are produced from high quality reagents.These reference materials can be used as control s...
Numer katalogowy: (HAMI238322)
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: 475±5 mV ORP buffer
j.m.: 1 * 250 mL
Numer katalogowy: (HACHLZW9400.99)
Producent: Hach
Opis: SensION+, standard redox solution, 220 mV
j.m.: 1 * 250 mL
Numer katalogowy: (HACH2316949)
Producent: Hach
Opis: ZoBell's standard solution
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (HACH25M2A1001-115)
Producent: Hach
Opis: ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Numer katalogowy: (662-8251)
Producent: WTW
Opis: ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
j.m.: 1 * 250 mL
MSDS
Producent: REAGECON
Opis: The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Numer katalogowy: (1.02402.0080)
Producent: Merck
Opis: Iron(II) ethylenediammonium sulfate CertiPUR®, secondary reference material for redox titration, Glass bottle
j.m.: 1 * 80 g
MSDS
Producent: SI Analytics
Opis: ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Producent: Merck
Opis: 200 mV (25°C), ±5 mV
Producent: Cole-Parmer
Opis: 200 mV redox standard
Producent: Thermo Orion
Opis: Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom