Drukuj
Licznik kolonii (marker)
710-0902EA 71.3 PLN
PBIB89749 PBIB89748
Licznik kolonii (marker)
Elektroniczny licznik kolonii (w formie markera) do szybkich i dokładnych pomiarów. Niskie zużycie energii: do 1 000 000 zliczeń do wymiany baterii. Elektroniczny licznik jest idealny, aby zapewnić precyzyjne zliczanie i oszczedność pieniędzy. Lekki i ergonomiczny kształt ułatwia pracę. Licznik kolonii może być resetowany w dowolnym momencie przez nacisnięcie białego przycisku lub wyłączenie przyrządu. Po zakończeniu liczenia, licznik może być wykorzystywany do rejestracji wyników. Tani sposób, zapobiegający pominięciu lub podwójnemu zliczaniu kolonii.
  • 4-cyfrowy wyświetlacz
  • Alarm dźwiękowy na koniec zliczania
  • przycisk Reset
  • Lekki i ergonomiczny
Ensuring precise counts, the colony counting pen can be reset at any time by pressing the white button or turning off the pen.