Drukuj
Inkubator CO, Midi 40
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
390-0456EA 32590 PLN
390-0456
Inkubator CO, Midi 40
Inkubatory Inkubatory CO₂
Inkubator CO₂ Midi 40 jest przeznaczony do prowadzenia hodowli komórkowych, przy pracy z mała ilością próbek lub badań w ograniczonej przestrzeni Urządzenie posiada taka samą wydajność i możliwości jak pełnowymiarowy inkubator i jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uniknąć wspólnego wykorzystania środowiska, , stanowiącego potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem, poprzez niepotrzebny kontakt z próbką i powtarzające się otwieranie drzwi.
  • Ekonomiczna wydzielona przestrzeń inkubatora, która zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu
  • Wyjmowany zbiornik na wodę zapewnia do 95% wilgotności względnej z krótkim czasem regeneracji, który promuje optymalny wzrost komórek
  • Równomierne rozprowadzanie ciepła po wszystkich stronach komory w celu uzyskania wysoce wydajnego sterowania ogrzewaniem
  • Standardowe wyjście sygnału RS485
Konstrukcja obejmuje podgrzewane wewnętrze drzwi szklane, co zapobiega niechcianej kondensacji oraz nieporowatą uszczelkę silikonową, która utrzymuje integralność komory. Komora hodowlana wykonana jest ze stali nierdzewnej: odporna na korozję, bezszwowa, wyjątkowo łatwa w czyszczeniu. Urządzenia mogą być stawiane jeden na drugim ze względu na jego wzmocniona obudowę. Zaawansowany mikroprocesor IntrLogic™ II posiada jasny, cyfrowy wyświetlacz oraz intuicyjny panel dotykowy do prostego wprowadzania temperatury, CO₂ i danych alarmu, z włącznikiem nastawień zabezpieczonym kluczem, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom parametrów w systemie operacyjnym. Urządzenie posiada dźwiękowe oraz wizualne funkcje alarmowe, precyzyjną i niezawodną kontrolę CO₂, wyposażone w czujnik przewodności termicznej.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z czterema perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej.