Drukuj
Wytrząsarki do mikropłytek, TiMix 2
Dostawca: Edmund Bühler
444-9441EA 10400 PLN
444-9441
Wytrząsarki do mikropłytek, TiMix 2
Wytrząsarki Wytrząsarki do mikropłytek
The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
  • Holds four microplates
  • Timer (0 to 120 min) or continuous mode
  • Steplessly adjustable electronic speed control
Certyfikaty: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Informacje do zamówienia: Supplied without attachments or trays.