Drukuj
Stojaki na butelki do hybrydyzacji, Poxygrid®, Bel-Art
Dostawca: Bel-Art
BELAF169640006EA 964 PLN
BELAF169640006
Stojaki na butelki do hybrydyzacji, Poxygrid®, Bel-Art
Statywy do probówek Statywy na butelki
Racks made of epoxy-coated welded steel.
  • Easy cleaning
  • Provides maximum protection
  • Good chemical and temperature resistance
It holds hybridisation bottles of 40 mm diameter and 150/300 mm long bottles.
W×D×H: 137×198×130 mm