  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
barwniki-do-elektroforezy
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/86/18945186.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"66"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 - 4,6).
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Designed to optimise loading nucleic acids in agarose gels, the loading dye imparts colour to the sample to facilitate the loading process and increas...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Blue BANDit™ is a safer and more environmentally friendly alternative to traditional Coomassie® Blue staining procedures. This ready-to-use stain util...
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   peqGREEN dye offers a safe alternative to ethidium bromide for staining of dsDNA, ssDNA and RNA.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Bromothymol blue ACS
Numer katalogowy: (E692-100ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ready-to-use solution ideal for detection of alkaline phosphatase in various procedures, including in situ hybridisation and immunoblotting. Al...
UOM:  1 * 100 ml
Numer katalogowy: (X328-10ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   At a concentration of 0,5 μg/ml, ethidium bromide is useful in agarose or acrylamide gels for band detection. It is used to detect as little as 10 ng ...
UOM:  1 * 10 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   EZ-Vision® DNA dye as loading buffer provides a non mutagenic, environmentally friendly alternative to ethidium bromide for instantaneous fluorescent ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następny