Drukuj
Wyszukano: Płyny do termostatów
16  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Silicone Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone an...
Producent: JULABO GmbH
Opis: Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever...
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Producent: Thermo Scientific
Opis: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
Producent: LAUDA
Opis: Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Producent: LAUDA
Opis: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Producent: LAUDA
Opis: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Producent: IKA
Opis: Typ: Heating fluid, Ilość: 10 kg, Zakres temperatury pracy: +20...+200 °C, Kolor: Półprzezroczysty czerwony
Producent: LAUDA
Opis: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Producent: LAUDA
Opis: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Producent: DOW CORNING
Opis: A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
Producent: HUBER
Opis: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Producent: Merck
Opis: Bath fluids for improved thermostat life.
Producent: Merck
Opis: Silicone fluid, Ilość: 5 L, Zakres temperatury pracy: 20…60 °C
Producent: THERMO ELECTRON LED GMBH
Opis: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom