Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice odporne na chemikalia, rubiflex S, NB35S
Dostawca: Uvex
Rubiflex S
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Very good mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Glove size Kolor Wysokość Grubość Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
8 Zielony 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889120
9 Zielony 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889121
10 Zielony 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889122
11 Zielony 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889123
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ NB35S
Oburęczne, na jedną dłoń Na jedną dłoń
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Wielokrotnego użytku
Materiał wyściółki Bawełna
Wykończenie Smooth
Mankiet Wysoki ochronny
Normy EN EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością +
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość