Drukuj
Płyty ociekowe, LaboPlast®
Dostawca: Bürkle
LaboPlast®
141-0258EA 1410 PLN
141-0258 141-0257 141-0259
Płyty ociekowe, LaboPlast®
Statywy do probówek Stojaki ociekowe
PVC płyta, PP kołki.
  • Można stosować dwustronnie
  • Łatwość montażu kołków
  • Możliwość własnej konfoguracji kołków
Stabile kołki mocowane zatrzaskowo, pojedynczo do otworów. Kołki o długości 60 mm, 100 mm i 150 mm można dowolnie konfogurować.