Drukuj
Fartuch damski, bawełniany lub poliester/bawełna
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
113-1693EA 212 PLN
113-1693 113-1706 113-1698 113-1692 113-1722 113-1715 113-1690 113-1718 113-1707 113-1717 113-1687 113-1699 113-1705 113-1688 113-1696 113-1710 113-1713 113-1709 113-1712 113-1683 113-1720 113-1701 113-1714 113-1697 113-1691 113-1684 113-1694 113-1686 113-1716 113-1719 113-1689 113-1695 113-1721 113-1685 113-1711 113-1702 113-1703 113-1682 113-1708 113-1704
Fartuch damski, bawełniany lub poliester/bawełna
Workwear
Fartuch damski wielokrotnego użytku, wykonany z 100% bawełny lub 65% poliester, 35% bawełna. Oba materiały są wytrzymałe, odporne na rozerwanie i trwałe. Fartuchy dostępne są w wersji z kołnierzem lub stójką.
  • Ukryte zatrzaski pozwalają na dwustopniową regulację mankietów.
  • Dwie kieszenie boczne i jedna na piersi
  • Taliowany z bocznymi rozcięciami
  • Możliwość prania w temperaturze 95 °C, nadaje się do prania przemysłowego
Gramatura: 215 g/m²
Kolor: Biały
Certyfikaty: Zgodne z Oeko-Tex® Standard 100.