Drukuj
VWR®, Fartuch HACCP , poliester/bawełna
Dostawca: VWR
VWR®
113-1813EA 254 PLN
113-1813 113-1823 113-1812 113-1811 113-1822 113-1821 113-1810 113-1806 113-1817 113-1816 113-1805 113-1815 113-1804 113-1814 113-1809 113-1819 113-1808 113-1807 113-1818 113-1820 113-5993
VWR®, Fartuch HACCP , poliester/bawełna
Odzież robocza
Fartuch wielokrotnego użytku zgodny z wymogami HACCP, nadaje się do przetwórstwa spożywczego. Wykonany z tkaniny o składzie 65% poliester 35% bawełna, wyposażone w kołnierz lub stójkę, regulowane mankiety, dwie kieszenie wewnętrzne po bokach i jedną wewnętrzną na piersi.
  • Idealny do stosowania przy przeładunku żywności, oraz przemyśle przygotowania i produkcji żywności.
  • Mankiety zapinane na napy
  • Damski posiada zaszywki
  • Możliwość prania w temperaturze 95 °C, nadaje się do prania przemysłowego
Gramatura: 215 g/m²
Kolor: Biały
Certyfikaty: DIN 10524.