Drukuj
Wyszukano: Statywy na szalki Petriego
20  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (BELAF189900000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP moulded rack, ideal for high volume sampling processes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Increase workspace and efficiently transport large quantities of Petri dishes.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Epoxy coated steel wire rack.
Numer katalogowy: (NALG5922-0024)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Petri dish rack with acrylic frame and PC posts.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (710-4106)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Stojak na szalki Petriego z ramą PC i białymi słupkami PC.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (391-2161)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Stojak na szalki Petriego z ramą PC i białymi słupkami PC.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAF189910060)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This rack is useful for safe transport and incubation of 60 mm Petri dishes and helps to streamline benchtop sample processing. Rack base is epoxy coa...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAF189850100)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Clear TPX body, PP post. This Petri dish rack holds up to 54 (Ø 100 mm) dishes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (216-0058)
Producent: BOCHEM
Opis: Sterilising box made of stainless steel, for up to ten Petri dishes with Ø 100 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAF189910000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Petri dish rack, PP, Do szlifów: 42×100 mm dishes
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: INTERSCIENCE
Opis: Petri dish racks made of stainless steel.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Petri dish dispenser, Poxygrid®, Stal, powłoka epoksydowa, Do szlifów: 14×100 mm dishes
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Epoxy coated steel wire. Holds 10 or 30 contact plates with lids arranged in one or three stacks of ten plates.
Numer katalogowy: (391-1165)
Producent: HEATHROW
Opis: Acrylic. This sturdy dispenser will hold up to twenty Ø 90 mm Petri dishes in two easy to access partitions.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HEIP1465190001)
Producent: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis: High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HEIP1465020001)
Producent: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis: Statywy na szalki Petriego
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom