Drukuj
Wyszukano: Mocowania
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Producent: Bohlender
Opis: PEEK, beige.
Producent: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Producent: Bohlender
Opis: PP, coloured.
Producent: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Producent: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Producent: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Producent: COWIE
Opis: Universal replacement lock nut for 12 mm shafts
Numer katalogowy: (BOCH55250)
Producent: BOCHEM
Opis: Safety screw with swiveling steel head, Length: 65 mm, Width: 32 mm, Diameter: 8 mm, Materiał: Stal nierdzewna 18/10
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Producent: COWIE
Opis: PTFE, white.
Numer katalogowy: (LAUDHKM032)
Producent: LAUDA
Opis: Nut, M16×1
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: HDPE, white.
Numer katalogowy: (HEWL5062-8518)
Producent: Agilent
Opis: Male nut, plastic
j.m.: 1 * 4 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom