  • Kryteria
    • Na stanie (38)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "armatura"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/39/18945239.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"118"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Opis:   SterilEnz®-II/EC PP end caps are the only end caps that come equipped with a medical grade silicone gasket pre-attached to the fitting face. This feat...
Producent:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Opis:   SterilEnz®-II/AT connectors come with a platinum cured, medical grade silicone gasket mechanically attached to the fitting face. They are designed for...
Numer katalogowy: (554-7714)
Producent:  Hichrom Limited
Opis:   The HI-065 female-female connector consists of a 60 mm length of 1/16" (0,007 mm) PEEK tubing with PEEK fingertight fittings and is suitable for conne...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HI-001)
Producent:  Hichrom Limited
Opis:   These polymer column end plugs are used to prevent solvent evaporation when the columns are not in use.
UOM:  1 * 10 SZT
Producent:  Bohlender
Opis:   BOLA, Tube end fitting, PP, Szary, Do węża I-Ø: 0,8 mm, Dla rury o-Ø: 1,6 mm, Gwint: UNF ¼" 28 G, male
Producent:  SGE a Trajan company
Opis:   These ferrules are made from 15% graphite and 85% Vespel®. They have a temperature limit of 350 °C and cannot be re-used with another capillary column...
Producent:  SCAT Europe
Opis:   Fitting for capillary connector, PFA, Zielony, Dla rury o-Ø: 1,6 mm
Producent:  SGE a Trajan company
Opis:   Designed to be installed only with the force of your fingers delivering an easy, leak free installation for capillary columns without the use of any t...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 118
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny