Model stojący, zakres objętości 0,1 ml do 30 litrów. Silny model PT 6100D został zaprojektowany do osiągania reprodukowalnych warunków homogenizacji dla objętości do 30 litrów z opcją wyboru i obserwacji prędkości i czasu pracy, jednocześnie monitorując temperaturę. Jednostka może być kontrolowana poprzez klawiaturę membranową lub przez komputer PC wykorzystując oprogramowanie KIN przez interfejs RS232.
- Dostępne więcej niż 30 narzędzi dyspersyjnych/agregatów z różną geometrią, designem, rozmiarami i materiałami
- Wysoka prędkość końcówki, do 32 m/s, dla wydajnej redukcji wielkości cząstek
- Mechanizm szybkozłącza pozwala na szybką wymianę łatwych do czyszczenia agregatów
- Inteligentna kontrola dla zapewnienia stałej prędkości niezależnej od zmian obciążenia
- Miękki start, ochrona przed przeładowaniem i stabilizacja prędkości
- Trzy tryby pracy: Standard, Timer i Auto
- Wyświetlacz LCD i klawiatura dają lepszy interfejs uzytkownika pozwalający ustawiać i przeglądać parametry pracy.
Certyfikaty: Klasa ochrony IP zgodna z DINE EN 60529: IP 20. Bezpieczeństwo zgodnie z EN/IEC 61010-2-51
Informacje do zamówienia: Jednostka dostarczana z oprogramowanie PC i kable połączeniowe do PC. Agregaty dyspersyjne i statywy muszą zostać zakupione osobno.