Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Dissection set
Dostawca: HERENZ, HEINZ GMBH
HERE1110401EA 312 PLN InStock
HERE1110401
Dissection set
Zestawy chirurgiczne
This dissection set includes nine instruments in a strong wooden case.
Content:
1 scalpel handle No. 4 with two blades
1 scalpel
1 scalpel handle No. 3 with two blades
1 forceps
1 scissors (pointed)
2 dissection needles (1 pointed, 1 with blade)
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość