  • Kryteria
    • Na stanie (29)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Media do osadzania preparatów i przytwierdzania
22  results were found
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   High viscosity mounting medium for cryotomy
j.m.:  1 * 125 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   High viscosity mounting media for cryotomy. Less viscous than O.C.T.
j.m.:  1 * 125 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Mounting media based on isopropyl alcohol. Compatible with most solvent replacing agents. Suitable for manual and automatic mounting of slides. PET bo...
Numer katalogowy: (360584X)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Mollifex™ is used to soak the cut face of paraffin embedded tissue blocks prior to sectioning is useful to facilitate the mechanical process of sectio...
j.m.:  1 * 500 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Q Path® Safesolv is a non hazardous replacement for xylene or toluene. It is compatible with the Q Path® Safemount mounting medium reference 00647520....
j.m.:  1 * 5 L
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Specially used for freezing of surgical parts before the cutting process with cryostat or with a freezing microtome.
Numer katalogowy: (00647520.)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Safemount Q Path® is a mounting medium, supplied in an PET bottle, which is compatible with Safesolv. It glues the coverglass to the slide and fixes t...
j.m.:  1 * 500 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 22
  1  2  3  Następny