  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Antybiotyki i antymikotyki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Pennicillin-Streptomycin 100X sterile solution for tissue culture applications. Inhibits cell wall synthesis and protein sythesis in gram-positive and...
UOM:  1 * 100 ml
Numer katalogowy: (E485-20ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Aseptic, gamma-irradiated, tested for tissue culture. 10000 U/ml penicillin, 10 mg/ml streptomycin and 25 μg/ml amphotericin B when reconsti...
UOM:  1 * 20 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Aseptic, gamma-irradiated, tissue culture tested. 10 000 U/ml penicillin. 10 mg/ml streptomycin solution when reconstituted in 20 ml of sterile w...
UOM:  1 * 20 ml
Numer katalogowy: (A9019.0025)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Lyophilised PCR mix for the detection of mycoplasma in cell culture by Real-Time/qPCR.
UOM:  1 * 25 Tests
Numer katalogowy: (A8366.0002)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   For the treatment of Mycoplasma infected cells.
UOM:  1 * 2 KIT
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   For the treatment of Mycoplasma infected cells.
Numer katalogowy: (A8906.0050)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   CellCulture Guard is a 100X concentrated solution containing a combination of novel antibiotics to protect cell cultures from contamination by microor...
UOM:  1 * 50 ml
Numer katalogowy: (A8360.0010)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   For the treatment of Mycoplasma-infected cells.
UOM:  1 * 1 SET
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 25
  1  2  3  4  Następny