Drukuj
Wyszukano: Dodatki i suplementy mikrobiologiczne
26  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: These standard supplements can be used with several culture media to prepare the complete culture media for your specific purpose. Most of these suppl...
Producent: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Pseudomonas CN supplement, Aplikacja: Pseudomonas, Freeze-dried
Producent: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Sheep blood with alsever, Aplikacja: Blood/Serum
Producent: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Coagulase Plasma lyophilised, Aplikacja: Blood / Serum
Producent: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Yeast autolysate supplement, Aplikacja: Yeast, Freeze-dried
Producent: Apollo Scientific
Opis: Dehydrated infusion of potato. Plant tissue culture tested.
Producent: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: CNA (Staf/Strep) supplement, Aplikacja: Additive
Producent: BALIS
Opis: Additive for Cereus selective agar base acc. to Mossel.
Numer katalogowy: (MDTC25-023-CI)
Producent: Corning
Opis: Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCD...
j.m.: 1 * 100 mL
Certyfikaty
Numer katalogowy: (71279-3)
Producent: Merck Millipore (Novagen)
Opis: Veggie yeast extract is a certified animal-free media component.
j.m.: 1 * 500 g
Numer katalogowy: (MDTC25-022-CI)
Producent: Corning
Opis: Trace Elements B Solution has the same composition as Cleveland's Trace Element I.
j.m.: 1 * 100 mL
Certyfikaty
Numer katalogowy: (USBID9540-05)
Producent: US Biological
Opis: Drop-out mixes are used as a supplement to Drop-out base for making synthetic, complete media formulations in accordance with methods in yeast genetic...
j.m.: 1 * 100 g
Producent: US Biological
Opis: Gelidium based Drosophila agar is an inexpensive growth medium especially suited to the growth and nutrient requirements of Drosophila w...
Producent: MP Biomedicals
Opis: Soy hydrolysate is an enzymatic (papain) digest of soybean meal. It is a plant source peptone. Soy hydrolysate is useful in media where high clarity i...
Producent: Merck
Opis: Ringer tablets (100x500 ml), Aplikacja: Dilution, Glass bottle
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom