  • Kryteria
    • Na stanie (114)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "podoza-gotowe-do-uzycia-w-butlach"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Gotowe do użycia pożywki do badań mikrobiologicznych wymaganych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz kontroli wody i środowiska. Są przygotow...
Producent:  VWR Collection
Opis:   TAT broth, Wypełnienie: 100 ml, Rozmiar: 100 ml, Standard: -, Aplikacja: Sterility
Numer katalogowy: (1B1493-1L)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% Yeast Extract, 2% Peptone, and 2% D-Glucose.
UOM:  1 * 1 L
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   S.O.C. Medium is used in the final step of bacterial cell transformation to obtain maximal transformation efficiency of E. coli. S.O.C. LB brot...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Walidacja procesu aseptycznego powinna obejmować symulację z użyciem pożywki testowej. Wybór pożywki powinien być dokonany na podstawie ilości produkt...
Numer katalogowy: (J833-1L)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   LB Broth, Liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
UOM:  1 * 1 L
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   LB broth, modified, Wypełnienie: 1000 ml, Aplikacja: E.coli
Numer katalogowy: (710-0741)
Producent:  DOEHLER GROUP
Opis:   Selective liquid medium for fast trace detection in yeast culture. Under its NBB® brand, Döhler offers innovative culture media for the fast and relia...
UOM:  1 * 9 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Następny