  • Kryteria
    • Na stanie (18)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
prepared-media-in-petri-dishes
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Do różnorodnych zastosowań mikrobiologicznych
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Dostępne na standardowych płytkach 90 mm. TLHTh (Tween, lecytyna, histydyna, tiosiarczan) jest stosowany jako neutralizator. Pakowane podwójnie lub po...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Plate, 90 mm, TSA tryptic soy agar , Aplikacja: Bacteria, general, Standard: -, Wypełnienie: 21 ml
Producent:  VWR Collection
Opis:   Plate, 90 mm, TSA tryptic soy agar, Aplikacja: Bacteria, general, Standard: -
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Plate, 55 mm, Slanetz & Bartley agar, Aplikacja: Enterococci, Standard: ISO 7899-2, Wypełnienie: 10 ml
UOM:  1 * 10 SZT
Producent:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis:   The product range includes a full line of pre-poured 90 mm or 150 mm Petri dishes for a wide range of different applications, such as enumeration, iso...
Numer katalogowy: (HEIP1460000120)
Producent:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis:   Plate, 90 mm, VRBD (Violet red bile dextrose) agar, Aplikacja: Enterobacteriacaeae, Standard: -, Wypełnienie: 30 ml
UOM:  1 * 120 SZT
Producent:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis:   Culture media based on Casein soy bean digest or Sabouraud dextrose are recommended for the microbial enumeration tests.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 17
  1  2  3  Następny