  • Kryteria
    • Na stanie (17)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "prepared-media-in-bags-powder"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Każdy worek zawiera odważoną ilość pożywki w formie granulatu, pakowaną w podwójny worek, sterylizowaną radiacyjnie. W momencie przeprowadzania namnaż...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Torba T jest wypełniona odważoną granulowaną pożywką. Możliwość podłączenia aseptycznie filtra 0,2 µm bezpośrednio do probówki przy użyciu złącza. Nal...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria.
Numer katalogowy: (N526-5PK)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Convenient, pre-mixed powder, animal-free LB media is a general purpose media for the growth of non-fastidious microorganisms.
UOM:  1 * 1 Szt.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Worki typu W bez łączników
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   MediaBags are filled with pre-weighed granulated media in a double bagged bag and irradiated. Add sterile water under aseptic conditions.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   MediaBag, BPW, 1530 g, Media-Bag™, Aplikacja: Enrichment, non selective, Do: 60000 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 17
  1  2  3  Następny