Drukuj
Wyszukano: Microscopy and staining reagents
53  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (00656746.)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Fixative, combining the coagulant qualities of alcohol, to enable a better fixation of nuclear and cytoplasmic elements. The erythrocytes are lysed an...
j.m.: 1 * 5 L
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Producent: VWR Chemicals
Opis: This medium-acting decalcifier contains a mixture of hydrochloric acids.
Producent: VWR Chemicals
Opis: DC1 slow acting decalcifiers contain a mixture of formic acid and formalin.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Cytology fixative specially designed for the conservation and transport of cytology specimens.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Alcohol Formalin Acetic acid (AFA) is a ready-to-use fixative for tissue samples.
Numer katalogowy: (361603E)
Producent: VWR Chemicals
Opis: When sectioning frozen tissue for rapid surgical biopsy diagnosis or for research (typically in Histochemistry), the tissue sample must be firmly atta...
j.m.: 1 * 125 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (3934.5000)
Producent: Avantor
Opis: Formalin (dissolved formaldehyde) is used in histopathology laboratories.
j.m.: 1 * 5 kg
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (00647520.)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Safemount Q Path® is a mounting medium, supplied in an PET bottle, which is compatible with Safesolv. It glues the coverglass to the slide and fixes t...
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Mounting media based on isopropyl alcohol. Compatible with most solvent replacing agents. Suitable for manual and automatic mounting of slides. PET bo...
Numer katalogowy: (87970.260)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Fixing solution with 0,02% formaldehyde in methanol 50% (v/v)).
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Numer katalogowy: (09128300.)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Contains a mixture of hydrochloric acid and alcohols with some EDTA.
j.m.: 1 * 2,5 L
MSDS Certyfikaty
Producent: Avantor
Opis: Środek montażowy do nakładania szkiełek nakrywkowych.
Producent: VWR Chemicals
Opis: HistoChoice® clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Specially used for freezing of surgical parts before the cutting process with cryostat or with a freezing microtome.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Q Path Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after s...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom