  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Odczynniki utrwalające barwienie
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Q Path® Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after ...
Numer katalogowy: (00656746.)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Fixative combining the coagulant qualities of alcohol to enable a better fixation of nuclear and cytoplasmic elements. The erythrocytes are lysed and ...
UOM:  1 * 5 L
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Fixative designed for the conservation and transport of cytology specimens.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   HistoChoice® tssue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution, to on-site tissue collection and transport. The wide mouth pre-labeled ...
UOM:  1 * 30 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   HistoChoice clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Producent:  Merck
Opis:   M-FIX® is a fixative spray that is suitable for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou stain...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping