Drukuj
Kwas oktylofosfonowy ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L18586.06EA 2070 PLN
L18586.06 L18586.03
Kwas oktylofosfonowy ≥99%
Kwas oktylofosfonowy
Formuła: C₈H₁₉O₃P
MW: 194,21 g/mol
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015841
Numer CAS: 4724-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-218-5