Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główna treść
Przejdź do Stopka
Zaawansowany
Zaawansowany
SDS
Certyfikaty
Dane producenta
Login
/
Zarejestruj się
Poland
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
0
0 zł
Order Entry
Strona główna
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
γ-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich® | γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Supplier:
Merck
Certificates
Expand image
γ-Cyclodextrine, Sigma-Aldrich®
Supplier:
Merck
About this item
CAS Number:
17465-86-0
:
Formula:
C₄₈H₈₀O₄₀
MDL Number:
MFCD00009595
:
1297.1248 g/mol
:
M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:
241-482-4
Product Information
Catalog #
Supplier #
Pack type
Pk
Availability
Price
SIALC4892-1G
C4892-1G
Glass bottle for solids
1 g
Log in
for availability
Log in
for availability
1 * 1 g
1 * 1 g - 1 520 zł
1 520 zł
-
+
Add to cart
1 * 1 g
1 520 zł
-
+
Add to cart
SIALC4892-5G
C4892-5G
Glass bottle for solids
5 g
Log in
for availability
Log in
for availability
1 * 5 g
1 * 5 g - 3 160 zł
3 160 zł
-
+
Add to cart
1 * 5 g
3 160 zł
-
+
Add to cart