Drukuj
VWR®, sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS) 1X, dla biotechnologii
Dostawca: Avantor
VWR®
E504-100MLEA 202 PLN
E504-100ML E504-500ML
VWR®, sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS) 1X, dla biotechnologii
Bufory Bufory do hodowli komórkowych
137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
  • Sterile
  • pH 7,4