Drukuj
Drabinka DNA, 100 bp
Dostawca: VWR Chemicals
K180-250ULEA 588 PLN
K180-250UL N550-300UL
Drabinka DNA, 100 bp
Elektroforezy, Odczynniki Markery masy cząsteczkowej
Ladder with 13 fragments ranging from 100 to 3000 bp for easy band identification.
Also available pre-mixed with loading dye.