Drukuj
Koktajl inhibitora proteazy, ssaczy
Dostawca: VWR Life Science
M250-1MLEA 437 PLN
M250-1ML
Koktajl inhibitora proteazy, ssaczy
Suplementy i dodatki do hodowli komórek
Contains protease inhibitors for mammalian cell use: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin, Leupeptin and Pepstatin