Drukuj
Uniwersalna wirówka dla laboratoriów mleczarskich, SuperVario-N
Dostawca: Funke-Gerber
614-0174EA 17340 PLN
614-0174
Uniwersalna wirówka dla laboratoriów mleczarskich, SuperVario-N
Wirówki Wirówki nastołowe
Wirówka stołowa stołowa z wysoką wszechstronnością, oferująca cztery ustawienia programu: Metoda dr N. Gerbera, metoda Babcocka (oznaczanie zawartości tłuszczu), Roese-Gottlieba (oznaczanie zawartości tłuszczu, metoda referencyjna) i rozpuszczalność (oznaczanie rozpuszczalności mleka w proszku).
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Programowalna prędkość wirnika od 600 do 1130 min-1 (77 do 372 × g) z krokiem co 10 minut-1
  • Programowalny podgrzewacz do +68 ° C w krokach co 1 ° C
  • Programowany czas wirowania od 1 do 99 minut
  • Automatyczne blokowanie pokrywy, wyłączanie niewyważenia, automatyczne hamowanie