Drukuj
Stojak na probówkę ze wskaźnikiem rozpuszczalności
Dostawca: Funke-Gerber
614-0171EA 157 PLN
614-0171
Stojak na probówkę ze wskaźnikiem rozpuszczalności
Statywy do probówek Tube Racks
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Easy to clean