Drukuj
Burner, Teclu, with stopcock
Dostawca: Usbeck
USBE1240EA 299 PLN
USBE1240
Burner, Teclu, with stopcock
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.