Drukuj
Małe inkubatory, B28
Dostawca: Binder
390-6032EA 7230 PLN
390-6032
Małe inkubatory, B28
Inkubatory Inkubatory kompaktowe
Kompaktowe urządzenie z kontrolą hydrauliczno-mechaniczną zapewnia precyzyjne, niezawodne warunki inkubacji. Optymalny zakres temperatur w 37 °C. Jednostka ma ocynkowaną obudowę z blachy stalowej, lakierowaną proszkowo w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed korozją, termostat hydrauliczno-mechaniczny z analogowym termometrem zegarowym.
  • Dostępne z lub bez niezależnego regulatora bezpieczeństwa temperatury klasy TC 1 w przypadku awarii wszystkich innych regulatorów, mechaniczny ogranicznik temperatury klasy 1 zatrzymuje ogrzewanie w temperaturze ~ 10 ° C powyżej maksymalnej temperatury inkubatora, oszczędza inkubator przed przegrzaniem
  • Solidne i zajmujące mało miejsca
  • Wewnętrzne szklane drzwi
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma chromowanymi półkami