Drukuj
Diphosphoryl tetrachloride
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
22362.14EA 2420 PLN
22362.14
Diphosphoryl tetrachloride
Diphosphoryl tetrachloride
Formuła: Cl₄O₃P₂
MW: 251,76 g/mol
Temp. Wrzenia: 101 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 1,82
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061542
Numer CAS: 13498-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-824-4
Jednostka: 3264
ADR: 8,II