Drukuj
Wyszukano: Sorbenty do HPLC
64  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Cyano (CN) silica irregular 40 µm, 60 Å Prep LC sorbent packing media, adsorption, 100 g in poly container
Producent: Avantor
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, ABx (wymiennik przeciwciał), czynnik o dużych porach, 40 µm, 275 Å
Producent: Avantor
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Czynnik na bazie krzemionki do faz odwróconych, 15 µm, 300 Å
Producent: Avantor
Opis: Wypełnienie do przygotowania i skalowania jest przeznaczone do stosowania pod niskim ciśnieniem z pompą perystaltyczną.
Producent: Avantor
Opis: These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Producent: Avantor
Opis: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a strong anion exchange resin with improved selectiv...
Producent: Avantor
Opis: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Producent: Avantor
Opis: Żywica J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach działa jako silna żywica kationowymienna z ulepszoną selekt...
Producent: Avantor
Opis: Żywica J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach działa jako słaba żywica anionowymienna z ulepszoną selekty...
Producent: Avantor
Opis: Żywica J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach działa jako słaba żywica kationowymienna z ulepszoną selekt...
Producent: Avantor
Opis: Wypełnienie do przygotowania i skalowania jest przeznaczone do stosowania pod niskim ciśnieniem z pompą perystaltyczną.
Numer katalogowy: (7199-00)
Producent: Avantor
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Etyl (C₂), BAKERBOND®, 40 µm, 60 Å
j.m.: 1 * 100 g
Producent: Avantor
Opis: Wypełnienia kolumn na bazie krzemionki o wysokiej wydajności oczyszczania silnie hydrofilowych peptydów i białek, w oparciu o właściwości hydrofobowe ...
Numer katalogowy: (7530-00)
Producent: Avantor
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Czynnik luzem fazy diwinylobenzenu styrenu (SDB 1)
j.m.: 1 * 100 g
Producent: Avantor
Opis: Wypełnienie do przygotowania i skalowania jest przeznaczone do stosowania pod niskim ciśnieniem z pompą perystaltyczną.
Numer katalogowy: (7289-05)
Producent: Avantor
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-pore prep packing, 15 µm
j.m.: 1 * 500 g
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom