Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia, USP - indywidualny certyfikat, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
BRNDUSP37490EA 466 PLN
BRNDUSP37490 BRNDUSP37481 BRNDUSP37470 BRNDUSP37491 BRNDUSP37461 BRNDUSP37483 BRNDUSP37471 BRNDUSP37482 BRNDUSP37463 BRNDUSP37485 BRNDUSP37462 BRNDUSP37484 BRNDUSP37487 BRNDUSP37465 BRNDUSP37464 BRNDUSP37489 BRNDUSP37467 BRNDUSP37488 BRNDUSP37469 BRNDUSP37468
Kolby miarowe, klasa A, białe oznaczenia, USP - indywidualny certyfikat, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, ze korkiem PP lub szklanym.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na biało o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Z indywidualnym certyfikatem USP
*Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042