Drukuj
Wyszukano: Systemy reaktorów laboratoryjnych
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: KINEMATICA
Opis: REACTRON® laboratory systems consist of process vessels (single and multiple wall, standard and customer-specific designs), stirring systems for macro...
Producent: IKA
Opis: EasySyn is the reactor system for organic or aqueous syntheses, and the only reactor system for which you can get all the complementary components fro...
Numer katalogowy: (IKAA20013291)
Producent: IKA
Opis: Modular laboratory reactor for the optimisation and reproduction of various chemical reactions, mixing and homogenisation processes on a lab scale. Th...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (IKAA20013293)
Producent: IKA
Opis: Modular laboratory reactor for the optimisation and reproduction of various chemical reactions, mixing and homogenisation processes on a lab scale. Th...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (JUCH10101.12)
Producent: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Opis: Laboratory reactor system, 220 °C, 6 bar, complete, includes 2 l glass vessel, 316 stainless steel lid fitted with stirrer head and heating jacket, pressure gauge, excess pressure valve, thermometer pocket, B29 adaptor with pressure tight cap, inlet with plug valve, tripod and a safety cage
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom