Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
systemy-do-testow-mikrobiologicznych
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"73"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Microbiological laboratories need a simple procedure to maintain important microorganisms rather than repetitive sub-culturing, which results in conta...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Numer katalogowy: (942152ZF)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 50 Tests
UOM:  1 * 50 Tests
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   Przeznaczone do określania rodzaju czynnika przyczynowego chorób zakaźnych i kontrolowania ich wrażliwości na antybiotyki i środki chemioterapeutyczne...
Numer katalogowy: (A3744.0020)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Ready to use PCR mix for the detection of mycoplasma in cell culture.
UOM:  1 * 20 Tests
Producent:  BIOPREMIER
Opis:   Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of an animal species in meat and meat products. The assay is...
Producent:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Opis:   MICT THERMO PAPER 1 * 3 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Następny