  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Enzymatic Tests"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/96/20236896.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (942152ZF)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 50 SZT
UOM:  1 * 50 SZT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Producent:  Hach
Opis:   The patented biological activity tests (BART) provides a simple way to detect specific groups of bacteria and algae in the water before their excessiv...
Producent:  Merck
Opis:   The presence or absence of enzyme activity is a taxonomic property of microorganisms and can be used for their differentiation or identification.
Numer katalogowy: (OXOIBR0066A)
Producent:  OXOID
Opis:   Identification sticks utilise a dry reagent specially stabilised to give it a long life. They therefore overcome the necessity for daily preparation o...
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  OXOID
Opis:   The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteria...
Producent:  OXOID
Opis:   HAEMOLYSIN REAGENT 1 * 5 ml
Producent:  OXOID
Opis:   Enzym immuno assay test for veterinary or human diagnostic. Detects toxins, antigens or antibodies of bacteria.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny