Drukuj
Uszczelki do zakrętek
Dostawca: Witeg
WITG0.180.012EA 63.3 PLN
WITG0.180.012
Uszczelki do zakrętek
Plomby Uszczelki
Silicone with PTFE washers
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
  • Very good chemical resistance
  • Easy handling
For threaded connection caps with hole and GL thread.